Learn More
Methyl5-Chloro-2-Hydroxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 5-chloro-2-hydroxybenzoate |
| Schmelzpunkt | 44°C to 48°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 2.5 g |
| Formelmasse | 186.6 |
| Reinheit (%) | 97% |