Learn More
Methyl 5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30947768
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30947768 1 g
30944488 100 g
30934657 5 g
30941846 10 g
30939570 25 g
30937215 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30947768 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1046611g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS 25016-17-5
Summenformel C6H8N2O2
MDL-Nummer MFCD03778987
Menge 1 g
SMILES COC(=O)C1=NNC(C)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
Reinheit (%) 97%