Learn More
Methyl 6-brom-2-naphthoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11974991 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11974991 100 g Glasflasche 100 Gramm
10405292 5 g Glasflasche 5 Gramm
10642803 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11974991 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 364141000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33626-98-1 | C12H9BrO2 | 265.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33626-98-1
Summenformel C12H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 265.1
MDL-Nummer MFCD00100408
InChI-Schlüssel JEUBRLPXJZOGPX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 854134
IUPAC-Name methyl-6-bromnaphthalin-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 6-bromo-2-naphthoate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 123.0°C to 126.0°C
Farbe Braun oder cremefarben bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC10H6COOCH3
Menge 100 g
Synonym methyl 6-bromo-2-naphthoate, methyl6-bromo-2-naphthoate, 6-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester, 6-bromo-2-naphthoic acid methyl ester, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 6-bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromo-naphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem9467, acmc-209i1z, 6-bromo-2-methylnaphthoate
Formelmasse 265.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver