Learn More
Methyl 6-chloropicolinate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31424397
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31424397 10 g
31415129 500 g
31414699 5 g
31423326 25 g
31421506 1 g
31417464 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31424397 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10875310g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 6-chloropicolinate
CAS 6636-55-1
Summenformel C7H6ClNO2
MDL-Nummer MFCD00155391
Menge 10 g
SMILES O=C(C1=NC(Cl)=CC=C1)OC
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
Reinheit (%) 98%