Learn More
Methyl 6-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 6-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate |
| CAS | 55481-88-4 |
| Summenformel | C17H16O4 |
| MDL-Nummer | MFCD02752331 |
| Menge | 100 mg |
| SMILES | O=C(C1=C(C=CC(C)(C)O2)C2=C3C=CC=CC3=C1O)OC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 284.31 |
| Reinheit (%) | 98% |