missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl (6-(phenylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, 99%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31007312
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31007312 500 g
31004907 100 mg
30998839 5 g
30993831 100 g
30997425 1 g
30994757 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31007312 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD146493500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl (6-(phenylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
CAS 53716-50-0
Summenformel C15H13N3O3S
MDL-Nummer MFCD00801063
Menge 500 g
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(S(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2N1
Molekulargewicht (g/mol) 315.35
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.