Learn More
Methyl adamantane-1-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31432909
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31432909 100 g
31427715 10 g
31432066 1 g
31420349 25 g
31430748 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31432909 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD112684100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl adamantane-1-carboxylate
CAS 711-01-3
Summenformel C12H18O2
MDL-Nummer MFCD01838519
Menge 100 g
SMILES O=C(C12CC3CC(C2)CC(C3)C1)OC
Molekulargewicht (g/mol) 194.27
Reinheit (%) 97%