Learn More
Benzilsäuremethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11418436 250 g 250 Gramm
11408436 50 g 50 Gramm
11498426 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11418436 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15907.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-89-1
Summenformel Gehäuse C15H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.274
MDL-Nummer MFCD00004446
InChI-Schlüssel LJFIHTFNTGQZJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzilate, methylbenzilate, methyl diphenylglycolate, benzilic acid methyl ester, benzilic acid, methyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, methyl ester, diphenylglycolic acid methyl ester, hydroxy-diphenyl-acetic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-2,2-di phenyl acetate, methyl benzillate
PubChem CID 66159
IUPAC-Name methyl-2-hydroxy-2,2-diphenylacetat
SMILES COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl benzilate
Schmelzpunkt 73°C to 76°C
Siedepunkt 187°C (13 mmHg)
Menge 250 g
Beilstein 2121492
Merck Index 14,1080
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 242.28
Reinheit (%) 98%