Learn More
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 22913-24-2 |
| Summenformel | C10H8O2S |
| MDL-Nummer | MFCD00067791 |
| Menge | 1 g |
| SMILES | O=C(C1=CC2=CC=CC=C2S1)OC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 192.23 |
| Reinheit (%) | 97% |