Learn More
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948213
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948213 100 g
30784084 1 g
30931005 25 g
30940004 5 g
30941844 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30948213 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12750100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
CAS 22913-24-2
Summenformel C10H8O2S
MDL-Nummer MFCD00067791
Menge 100 g
SMILES O=C(C1=CC2=CC=CC=C2S1)OC
Molekulargewicht (g/mol) 192.23
Reinheit (%) 97%