Learn More
Methyl-β-Cyclodextrin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10565734 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10565734 100 g Glasflasche 100 Gramm
10673035 5 g Glasflasche 5 Gramm
10717475 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10565734 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 377111000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 128446-36-6 | C54H94O35 | 1303.311 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128446-36-6
Summenformel C54H94O35
Molekulargewicht (g/mol) 1303.311
MDL-Nummer MFCD00074980
InChI-Schlüssel YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N
Synonym beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested
PubChem CID 51051622
SMILES COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-β-cyclodextrin
Namenshinweis Average Mn approx. 1310
Schmelzpunkt 165.0°C to 172.0°C
Farbe Weiß
Dichte 187g/mL
Flammpunkt 187°C
Verlust bei Trocknung 5.0% max.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Spezifische Drehung +161° to +167° (20°C, 589nm) (C=5, water)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 800g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,pyridine,,dimethylsulfoxide and dimethylformamide
Physikalische Form Pulver