Learn More
Methyl-beta-cyclodextrin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7057555
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15468369 5 g 5 Gramm
15478369 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15468369
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66847.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 128446-36-6 | C54H94O35 | 1303.311 g/mol
Cavity size is the major determinant as to which cyclodextrin is used in complexation. The cavity diameter of β-cyclodextrins or β-glucopyranose unit compounds is well-suited for use with molecules the size of hormones, vitamins and many compounds frequently used in tissue and cell culture applications. For this reason, β-cyclodextrin is most commonly used as a complexing agent. It is used to increase the solubility of non-polar substances such as fatty acids, lipids, vitamins and cholesterol for use in cell culture applications. Methyl-β-cyclodextrin is used to remove cholesterol from cultured cells and is employed to remove lipid rafts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Kavitätsgröße ist die wichtigste Determinante dafür, welches Cyclodextrin bei der Komplexbildung verwendet wird. Der Kavitätsdurchmesser von β-Cyclodextrinen oder β-Glucopyranose-Einheiten eignet sich gut für die Verwendung mit Molekülen in der Größe von Hormonen, Vitaminen und vielen Verbindungen, die häufig in Gewebe- und Zellkulturanwendungen verwendet werden. Aus diesem Grund wird β-Cyclodextrin am häufigsten als Komplexbildner verwendet. Es dient zur Erhöhung der Löslichkeit nichtpolarer Substanzen wie Fettsäuren, Lipide, Vitamine und Cholesterin für die Verwendung in Zellkulturanwendungen. Methyl-β-Cyclodextrin wird zur Entfernung von Cholesterin aus kultivierten Zellen verwendet und wird zur Entfernung von Lipid Rafts eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128446-36-6
Summenformel C54H94O35
Molekulargewicht (g/mol) 1303.311
MDL-Nummer MFCD00074980
InChI-Schlüssel YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N
Synonym beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested
PubChem CID 51051622
SMILES COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-beta-cyclodextrin
Schmelzpunkt 180°C to 182°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Physikalische Form Pulver