Learn More
Methylcarbamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Methyl carbamate was used in the synthesis of protected aminocyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylcarbamat wurde bei der Synthese von geschützten Aminocyclopropanen verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (20 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Metallen und Alkalimetallen fernhalten.
Methylcarbamat wurde bei der Synthese von geschützten Aminocyclopropanen verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (20 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Metallen und Alkalimetallen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl carbamate |
| Schmelzpunkt | 54°C to 56°C |
| Siedepunkt | 176°C to 178°C |
| Beilstein | 635779 |
| Merck Index | 14,6036 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water(20g/L). |
| Dichte | 1.14 |
| Menge | 50 g |
| Flammpunkt | >100°C (212°F) |
| Formelmasse | 75.07 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl carbamate
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl carbamate