Learn More
Methylcarbamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10451481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10451481 5 g Glasflasche 5 Gramm
10329200 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
13458498 1 kg Kunststoffflasche -
3 options
Artikelnummer. 10451481
Marke: Thermo Scientific Acros 269310050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 598-55-0 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-55-0
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00007964
InChI-Schlüssel GTCAXTIRRLKXRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym urethylane, carbamic acid, methyl ester, methylurethan, carbamic acid methyl ester, methylkarbamat, methylkarbamat czech, unii-9wfx634x2t, ccris 885, methylester kyseliny karbaminove, methylester kyseliny karbaminove czech
PubChem CID 11722
ChEBI CHEBI:76606
IUPAC-Name Methylcarbamat
SMILES COC(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl carbamate
Schmelzpunkt 54.0°C to 56.0°C
Namenshinweis 99%
Siedepunkt 176.0°C to 177.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCO2CH3
Beilstein 03, 21
Merck Index 15, 6110
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in ethanol,soluble in acetone and ether
Menge 5 g
Flammpunkt 93°C
Formelmasse 75.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle