Learn More
Methylchloracetat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080689
Click to view available options
Menge:
250 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
96-34-4
C3H5ClO2
108.521
MFCD00000931
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
7295
Methyl-2-Chloracetat
COC(=O)CCl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
96-34-4
C3H5ClO2
108.521
MFCD00000931
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
7295
Methyl-2-Chloracetat
COC(=O)CCl
Methyl chloroacetate is used as a solvent and chemical intermediate. It acts as a precursor in the preparation of (carboxymethyl) trimethylammonium chloride esters. Further, it is used in the preparation of octakis-(carbethoxymethoxy)calix[8]arene. It is employed as an extraction solvent during the separation of neutral compounds. In addition to this, it is used in the synthesis of dimethyl carbonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylchloracetat wird als Lösungsmittel und chemisches Zwischenprodukt verwendet. Dient als Vorstufe bei der Herstellung von (Carboxymethyl-)Trimethylammoniumchloridestern. Wird außerdem bei der Herstellung von Oktakis-(Carbethoxymethoxy)calix[8]aren verwendet. Wird als Extraktionslösungsmittel bei der Trennung neutraler Verbindungen eingesetzt. Wird darüber hinaus bei der Synthese von Dimethylcarbonat eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit organischen Lösungsmitteln, Alkohol, Äther, Aceton und Benzol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl chloroacetate
Schmelzpunkt -32°C
Dichte 1.236
Siedepunkt 128°C to 130°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Brechungsindex 1.422
Menge 250 g
UN-Nummer UN2295
Beilstein 506255
Merck Index 14,6042
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents,alcohol,ether,acetone and benzene. Slightly miscible with water.
Formelmasse 108.52
Reinheit (%) ≥99%