Learn More
Methylzimtsäureester, überwiegend trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488546 2500 g 2500 Gramm
11468546 100 g 100 Gramm
11478546 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15975.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-26-4 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Methylcinnamat wurde zur Hemmung der Monophenolase- und Diphenolase-Aktivität von Pilz-Tyrosinase verwendet und verfügt auch über antimikrobielle Fähigkeit. Wird hauptsächlich in der Aroma- und Parfümindustrie verwendet. Ist bekannt dafür, Männchen verschiedener Orchideenbienen anzuziehen, wie z. B. Aglae caerulea.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-26-4
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.188
MDL-Nummer MFCD00008458
InChI-Schlüssel CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Synonym methyl cinnamate, methyl trans-cinnamate, methyl e-cinnamate, cinnamic acid methyl ester, methyl cinnamylate, methyl 3-phenylacrylate, methyl e-3-phenylprop-2-enoate, methyl 3-phenylpropenoate, trans-cinnamic acid methyl ester, trans-methyl cinnamate
PubChem CID 637520
ChEBI CHEBI:6857
IUPAC-Name Methyl-(E)-3-dimethoxyphosphoryloxybut-2-enoat
SMILES COC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl cinnamate
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Dichte 1.042
Siedepunkt 262°C to 264°C
Flammpunkt 123°C (253°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.577
Menge 2500 g
Beilstein 386468
Merck Index 14,2299
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 99%