Learn More
Methyl cyclohex-1-enecarboxylate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30804064
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30804064 1 g
30796953 10 g
30801619 25 g
30796179 5 g
30793229 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30804064 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1379331g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl cyclohex-1-enecarboxylate
CAS 18448-47-0
Summenformel C8H12O2
MDL-Nummer MFCD00001544
Menge 1 g
SMILES COC(=O)C1=CCCCC1
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
Reinheit (%) 98%