Learn More
Methyl deacetylasperulosidate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463926
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16463926 25 mg
16461648 5 mg
16429238 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16463926 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1503
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Methyl deacetylasperulosidate is an iridoid and shows purgative effects in mice and lowers the blood glucose level in normal mice.
Methyl deacetylasperulosidate is an iridoid and shows purgative effects in mice and lowers the blood glucose level in normal mice.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl deacetylasperulosidate
CAS 52613-28-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H24O11
Menge 25 mg
Synonym 6α-Hydroxygeniposide Deacetylasperulosidic acid methyl ester
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (618.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CO[C@@H](O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O)[C@@]3([H])[C@]1([H])[C@@H](O)C=C3CO)OC
Molekulargewicht (g/mol) 404.37
Formelmasse 404.37
Reinheit (%) 98.37%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism