Learn More
Methyl diphenylphosphinite, 99%, ACROS Organics™
Catalog Number 10468900
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glass bottle
Chemischer Name oder Material Methyl diphenylphosphinite
Namenshinweis 99%
CAS 4020-99-9
Farbe Colorless to Yellow
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 149.0°C (6.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C13H13OP
Strukturformel (C6H5)2POCH3
Brechungsindex 1.6045 to 1.6065
MDL-Nummer MFCD00048025
Menge 5 g
Relative Dichte 1.07
Synonym methoxydiphenylphosphine, methyl diphenylphosphinite, diphenylphosphinous acid methyl ester, phosphinous acid, diphenyl-, methyl ester, methoxy diphenyl phosphane, pubchem6470, acmc-209jbw, diphenyl methoxy phosphine
InChI-Schlüssel OAADXJFIBNEPLY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name methyl diphenylphosphinite
Molekulargewicht (g/mol) 216.22
PubChem CID 77636
Formelmasse 216.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl diphenylphosphinite
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.