Learn More
Methylformat, Reagenzqualität, 97 %, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methylformiat |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.974 g/ml bei 20 °C |
Siedepunkt | 34 °C (1013 hPa) |
Flammpunkt | −19 °C (−2.2 °F) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | HCO2CH3 |
Menge | 1 l |
UN-Nummer | UN1243 |
Beilstein | 1734623 |