Learn More
Methylhydrogen-Terephthalat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15440698 5 g 5 Gramm
15450698 25 g 25 Gramm
15460698 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54391.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1679-64-7 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Methyl hydrogen terephthalate is used in the synthesis of Hepatitis C antiviral activity. It is also used in the design and preparation of benzamide derivatives as BRAFV600E inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylwasserstoffterephthalat wird bei der Synthese der antiviralen Aktivität von Hepatitis C verwendet. Es wird auch bei der Entwicklung und Herstellung von Benzamid-Derivaten als BRAFV600E-Inhibitoren eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Auch in Methanol, Benzol und Ether löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1679-64-7
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.159
MDL-Nummer MFCD00002557
InChI-Schlüssel REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl terephthalate, monomethyl terephthalate, methyl terephthalate, methyl hydrogen terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, monomethyl ester, terephthalic acid monomethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid monomethyl ester, terephthalic acid, monomethyl ester, hydrogen methyl terephthalate
PubChem CID 15513
IUPAC-Name 4-Methoxycarbonylbenzoesäure
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl hydrogen terephthalate
Schmelzpunkt 220°C to 223°C
Menge 5 g
Beilstein 1911082
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Also soluble in methanol,benzene and ether.
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) ≥99%