Learn More
Methylindol-5-carboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Reactant for biosynthesis of inhibitors of protein kinases, reactant in metal-free Friedel-Crafts alkylation, reactant in preparation of diphenylsulfonium ylides from Martin?s sulfurane, reactant in cross dehydrogenative coupling reactions, reactant in synthesis of indirubin derivatives, reactant in preparation of aminoindolylacetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant für die Biosynthese von Inhibitoren von Proteinkinasen, Reaktant der metallfreien Friedel-Crafts-Alkylierung, Reaktant bei der Herstellung von Diphenylsulfonium-Yliden aus Martin-Sulfuran, Reaktant in gekreuzten dehydrogenativen Kupplungsreaktionen, Reaktant bei der Synthese von Indirubin-Derivaten, Reaktant bei der Herstellung von Aminoindolylacetaten.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Reaktant für die Biosynthese von Inhibitoren von Proteinkinasen, Reaktant der metallfreien Friedel-Crafts-Alkylierung, Reaktant bei der Herstellung von Diphenylsulfonium-Yliden aus Martin-Sulfuran, Reaktant in gekreuzten dehydrogenativen Kupplungsreaktionen, Reaktant bei der Synthese von Indirubin-Derivaten, Reaktant bei der Herstellung von Aminoindolylacetaten.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl indole-5-carboxylate |
Schmelzpunkt | 123°C to 126°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 474256 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 175.19 |
Reinheit (%) | ≥98% |