Learn More
Methyl linolenate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490478
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
200 Milligramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16490478 5 g 5 Gramm
16471909 1 g 1 Gramm
16461906 500 mg -
16431306 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490478 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY21268
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Methyl linolenate is a polyunsaturated fattly acid (PUFA).
Methyl linolenate is a polyunsaturated fattly acid (PUFA).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl linolenate
CAS 301-00-8
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H32O2
Menge 5 g
Synonym Linolenic acid methyl ester
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (341.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(OC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 292.46
Formelmasse 292.46
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Liquid