Learn More
Methyl N-(3,5-dichlorphenyl)carbamat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10087632
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10087632 10 g 10 Gramm
10255384 25 g 25 Gramm
11360857 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10087632 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00611EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 25217-43-0
Summenformel C8H7Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 220.05
MDL-Nummer MFCD00126402
InChI-Schlüssel FRSRGACXHCLBTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,5-dichlorophenyl carbamate, methyl n-3,5-dichlorophenyl carbamate, mdpc, methyl 3,5-dichlorocarbanilate, 3,5-dichlorocarbanilic acid methyl ester, carbamic acid, 3,5-dichlorophenyl-, methyl ester 9ci, carbanilic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, n-3,5-dichlorophenyl methoxycarboxamide, maybridge1_000169
PubChem CID 32842
IUPAC-Name Methyl-N-(3,5-dichlorphenyl)carbamat
SMILES COC(=O)NC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl N-(3, 5-dichlorophenyl)carbamate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 220.05
Reinheit (%) 97%