Learn More
Methyl N-(3,5-dichlorphenyl)carbamat, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl N-(3, 5-dichlorophenyl)carbamate |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 220.05 |
| Reinheit (%) | 97% |