Learn More
Methyl nicotinate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458796
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16458796 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16458796 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1695
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Methyl nicotinate, the methyl ester of Niacin found in alcoholic beverages, that is used as an active ingredient as a rubefacient in over-the-counter topical preparations indicated for muscle and joint pain.
Methyl nicotinate, the methyl ester of Niacin found in alcoholic beverages, that is used as an active ingredient as a rubefacient in over-the-counter topical preparations indicated for muscle and joint pain.
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Methyl nicotinate
CAS 93-60-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H7NO2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (729.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (729.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1)OC
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 99.8%
Güte Research
Physikalische Form Crystals
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.