Learn More
Methyl-p-Hydroxybenzoat, 99.83 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11433580 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433580 5 kg 5 Kilogramm
11423580 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433580 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210234105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    643.00 €
    612.15 € / 5 Kilogramm
    Sparen 30.85 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 99-76-3
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
InChI-Schlüssel LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylparaben, Methyl-p-Hydroxybenzoat, Methylparahydroxybenzoat, p-Hydrobenzolsäure-methylester, 4-Hydroxybenzosäure-Methylester, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
IUPAC-Name Methyl 4-Hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-p-Hydroxybenzoat
Farbe Weiß
Menge 5 kg
Formelmasse 152.1
Reinheit (%) 99.83 %
Physikalische Form Kristallpulver
Produktidentifikator
  • Methyl-p-Hydroxybenzoate
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl p-Hydroxybenzoate