Learn More
Methyl-p-hydroxybenzoat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413580 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11413580 500 g
11403580 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413580 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02102341.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Konservierungsmittel in Lebensmitteln, Getränken und Kosmetika verwendet. Methyl-p-hydroxybenzoat, MP Biomedicals ist der Methylester der p-Hydroxybenzoesäure. Es kann zur Hemmung des Hefewachstums und auch als antimikrobielles Mittel gegen grampositive anaerobe Bakterien eingesetzt werden.
Methyl-p-hydroxybenzoat muss zunächst in Ethanol suspendiert werden, da es sich in Wasser nicht gut löst. Es wird angenommen, dass es einige pheromonale Eigenschaften besitzt.
Chemische Identifikatoren
CAS 99-76-3
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
InChI-Schlüssel LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
IUPAC-Name Methyl 4-Hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 124 °C bis 131 °C
Siedepunkt 270 °C bis 280 °C
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Leicht löslich in Wasser (1g/400 ml); löslich in warmem Öl (1g/40mL) oder warmem Glycerol (1g/70mL); Gut löslich in Alkohol (50 mg/ml Methanol, klare, farblose Lösung), Aceton oder Ether.
Formelmasse 152.1
Physikalische Form Kristallpulver