Learn More
Methyl-p-Toluolsulfonylacetat, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11347936
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347936 5 g 5 Gramm
11357936 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13148.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50397-64-3
Summenformel C10H12O4S
Molekulargewicht (g/mol) 228.262
MDL-Nummer MFCD00025885
InChI-Schlüssel JMUZMDKWJWSBCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-toluenesulfonylacetate, methyl p-tolylsulfonyl acetate, methyl 2-tosylacetate, methyl 4-methylphenyl sulfonyl acetate, acetic acid, 4-methylphenyl sulfonyl-, methyl ester, methyl 2-4-methylphenyl sulfonyl acetate, methyl 2-p-tolylsulfonyl acetate, methyl p-toluenesulphonylacetate, methyl 2-4-methylphenyl sulfonylacetate, methyl 2-4-methylbenzenesulfonyl acetate
PubChem CID 39660
IUPAC-Name methyl-2-(4-methylphenyl)sulfonylacetat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl p-toluenesulfonylacetate
Dichte 1.24
Brechungsindex 1.535
Menge 5 g
Beilstein 2112364
Formelmasse 228.27
Reinheit (%) ≥98%