Learn More
Methyl-p-tolyl-sulfon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414543 25 g 25 Gramm
11404543 5 g 5 Gramm
11424543 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414543 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11531.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3185-99-7 | C8H10O2S | 170.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3185-99-7
Summenformel C8H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 170.23
MDL-Nummer MFCD00014742
InChI-Schlüssel YYDNBUBMBZRNQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-tolyl sulfone, 1-methyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl toluene, benzene, 1-methyl-4-methylsulfonyl, p-tolyl methyl sulfone, sulfone, methyl p-tolyl, 4-methylsulphonyl toluene, 1-methanesulfonyl-4-methyl-benzene, unii-tg77sm513a, p-methylsulfonyltoluene
PubChem CID 18521
IUPAC-Name 1-methyl-4-methylsulfonylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(C)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl p-tolyl sulfone
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Siedepunkt 140°C (3 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 607296
Formelmasse 170.23
Reinheit (%) 99%