Learn More
Methylphenylsulfon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409253 10 g 10 Gramm
11419253 50 g 50 Gramm
11429253 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409253 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11727.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.00 €
    45.65 € / 10 Gramm
    Sparen 4.35 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3112-85-4 | C7H8O2S | 156.199 g/mol
Methyl phenyl sulfone, a versatile building block for the construction of chemicals with diverse functionalities
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl phenyl sulfone, a versatile building block for the construction of chemicals with diverse functionalities
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Ethanol, Benzol und Chloroform. Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3112-85-4
Summenformel C7H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 156.199
MDL-Nummer MFCD00014741
InChI-Schlüssel JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl phenyl sulfone, methylsulfonyl benzene, phenyl methyl sulfone, benzene, methylsulfonyl, sulfone, methyl phenyl, phenylsulfonyl methane, methylphenylsulfone, methylsulphonyl benzene, methanesulfonylbenzene, methyl phenyl sulphone
PubChem CID 18369
IUPAC-Name Methylsulfonylbenzol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl phenyl sulfone
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Menge 10 g
Beilstein 1906914
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,ethanol,benzene,and chloroform. Partly miscible in water.
Formelmasse 156.2
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl phenyl sulphone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (Methylsulphonyl)benzene