Learn More
Methylphenylsulfonylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11306646 5 g 5 Gramm
11316646 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306646 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03748.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 34097-60-4 | C9H10O4S | 214.235 g/mol
Methyl phenylsulfonylacetate has been used in a key step during the synthesis of (-)-hybridalactone, marine eicosanoid isolated from the red alga Laurencia hybrida, in dehydrative alkylation of alcohols under modified Mitsunobu conditions followed by desulfonylation using magnesium, in three step synthesis of 2-(hydroxymethyl)indene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylphenylsulfonylacetat wurde in einem Schlüsselschritt während der Synthese von (-)-Hybridalakton, ein aus der roten Alge Laurencia hybrida isoliertes marines Eicosanoid, in der dehydrativen Alkylierung von Alkoholen unter modifizierten Mitsunobu-Bedingungen, gefolgt von der Entsulfonylierung mit Magnesium, in dreistufiger Synthese von 2-(Hydroxymethyl)indol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34097-60-4
Summenformel C9H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 214.235
MDL-Nummer MFCD00007555
InChI-Schlüssel NLEAIFBNKPYTGN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 555619
IUPAC-Name Methyl2-(benzolsulfonyl)acetat
SMILES COC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl phenylsulfonylacetate
Schmelzpunkt ∼30°C
Dichte 1.24
Siedepunkt 165°C (0.05 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.535
Menge 5 g
Beilstein 2051463
Synonym methyl phenylsulfonylacetate, methyl 2-phenylsulfonyl acetate, methyl phenylsulfonyl acetate, methylphenylsulfonylacetate, benzenesulfonyl-acetic acid methyl ester, acmc-1ad0h, methyl benzenesulfonylacetate, methyl2-phenylsulfonyl acetate, methyl-phenylsulfonyl acetate
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 214.24
Reinheit (%) 98%