Learn More
MedChemExpress Methyl protodioscin
Artikelnummer. 16491548
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491548 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16491548 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0863
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Methyl protodioscin(NSC-698790) is a furostanol bisglycoside with antitumor properties; shows to reduce proliferation, cause cell cycle arrest.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekulargewicht 1063.23 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 54522-52-0
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.0%
Löslichkeit DMSO : 140 mg/mL (131.67 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (23.51 mM∣Need ultrasonic)
Synonym NSC-698790∣ Smilax saponin B
Ziel Apoptosis
Menge 5 mg