Learn More
Methylsalicylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408800
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11408800 250 g 250 Gramm
11453234 500 g 500 Gramm
11463234 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408800 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10578.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 119-36-8 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Methyl salicylate is used as a flavoring agent and providing fragrance to products like chewing gum and mints. It acts as an anticoagulant by interruption of the vitamin K1-epoxide cycle. It is also used in high concentrations as a rubefacient to treat joint, muscular pain and acute pain. It is utilized as an anti-herbivore defense system in various plants. It is used as a transfer agent to get a manual copy of an image on a surface and to clear plant or animal tissue samples to be used for microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylsalicylat wird als Aromastoff verwendet und verleiht Produkten wie Kaugummi und Bonbons ihren Duft. Es wirkt als Antikoagulans durch Unterbrechung des Vitamin-K1-Epoxid-Zyklus. Es wird auch in hohen Konzentrationen als hautrötendes Mittel zur Behandlung von Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen und akuten Schmerzen verwendet. Es wird als Anti-Herbivor-Abwehrsystem in verschiedenen Pflanzen eingesetzt. Es wird als Transfermittel verwendet, um eine manuelle Kopie eines Bildes auf einer Oberfläche zu erhalten und um pflanzliche oder tierische Gewebeproben für die Mikroskopie zu löschen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform, Ethanol, Methonol und Äther.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-36-8
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD00002214
InChI-Schlüssel OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 4133
ChEBI CHEBI:31832
IUPAC-Name Methyl 2-Hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl salicylate
Schmelzpunkt -9°C
Dichte 1.18
Siedepunkt 224°C
Flammpunkt 99°C (210°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.536
Menge 250 g
Beilstein 971516
Merck Index 14,6120
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,chloroform,ethanol,methonol and ether.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl salicylate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl salicylate