Learn More
Methylsalicylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl salicylate is used as a flavoring agent and providing fragrance to products like chewing gum and mints. It acts as an anticoagulant by interruption of the vitamin K1-epoxide cycle. It is also used in high concentrations as a rubefacient to treat joint, muscular pain and acute pain. It is utilized as an anti-herbivore defense system in various plants. It is used as a transfer agent to get a manual copy of an image on a surface and to clear plant or animal tissue samples to be used for microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methylsalicylat wird als Aromastoff verwendet und verleiht Produkten wie Kaugummi und Bonbons ihren Duft. Es wirkt als Antikoagulans durch Unterbrechung des Vitamin-K1-Epoxid-Zyklus. Es wird auch in hohen Konzentrationen als hautrötendes Mittel zur Behandlung von Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen und akuten Schmerzen verwendet. Es wird als Anti-Herbivor-Abwehrsystem in verschiedenen Pflanzen eingesetzt. Es wird als Transfermittel verwendet, um eine manuelle Kopie eines Bildes auf einer Oberfläche zu erhalten und um pflanzliche oder tierische Gewebeproben für die Mikroskopie zu löschen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform, Ethanol, Methonol und Äther.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Methyl salicylate |
| Schmelzpunkt | -9°C |
| Dichte | 1.18 |
| Siedepunkt | 224°C |
| Flammpunkt | 99°C (210°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.536 |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 971516 |
| Merck Index | 14,6120 |
| Show More |
Safety and Handling
- Methyl salicylate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl salicylate