Learn More
Methylsalicylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10032970 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10032970 1 L Glasflasche 1 Liter
10194700 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10606052 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10687744 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10032970 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 220490010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 119-36-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-36-8
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00002214
InChI-Schlüssel OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 4133
ChEBI CHEBI:31832
IUPAC-Name Methyl 2-Hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl salicylate
Schmelzpunkt -8°C to 7°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1825g/mL
Siedepunkt 222.0°C
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 2-(HO)C6H4CO2CH3
Brechungsindex 1.5350 to 1.5380
Menge 1 L
Beilstein 10,7
Merck Index 15,6193
Relative Dichte 1.1825
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.07 % (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in ether and chloroform, in ethanol 80 vol. %:1:2 v/v (20°C), diethyl phthalate:1:1 v/v (20°C), 1,2-propanediol:1/7 v/v (20°C)
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit