Learn More
Methylsalicylat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10060260 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10060260
Marke: Fisher Chemical M/5200/PB17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Methylsalicylat, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-36-8
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer 2214
InChI-Schlüssel OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 4133
ChEBI CHEBI:31832
IUPAC-Name Methyl 2-Hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Schmelzpunkt -8°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 222°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 2.5 L
Formelmasse 152.15g/mol
Dampfdruck 0.118mmHg 25
Physikalische Form Flüssig
Produktidentifikator
  • Methyl salicylate