Learn More
Methylsulfoxid, ≥99.9 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 l
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das zu 100 % aus Recyclingmaterial von einem SFI-zertifizierten Lieferanten hergestellt wird.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl sulfoxide |
Schmelzpunkt | 18.4°C |
Namenshinweis | 99.9% |
Extinktion | 0.01 max. at 360nm, 0.05 max. at 320nm, 0.1 max. at 300nm, 0.2 max. at 290nm, 0.3 max. at 280nm, 0.5 max. at 270nm |
Hinweise zur Zersetzung | >190°C |
Dichte | 1.1000g/mL |
Siedepunkt | 189.0°C |
Menge | 100 mL |
Flammpunkt | 87°C |
Verpackung | Glasflasche |