Learn More
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, 100.0 Atom-% D, min. 99.96 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
25 ml-Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl sulfoxide-d6 |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1,1900g/mL |
Deuterium (D) | Min. 99,95% |
Flammpunkt | 88 °C |
Relative Dichte | 1,19 |
Viskosität | 2,4 mPa.s (20 °C) |
Wasser | Max. 0,02% (coulometrisch) |
Menge | Gehäuse 25mL |