Learn More
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, enthält 0.03 % TMS, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 ml
25 mL
50 ml
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl sulfoxide-d6 |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 99.8 atom%D |
Dichte | 1,1900g/mL |
Deuterium (D) | Min. 99,75 % |
Flammpunkt | 88 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Relative Dichte | 1,19 |
Viskosität | 2,4 mPa.s (20 °C) |