Learn More
Methylthiazolidin-2-Carboxylat-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∽158°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3628640 |
Formelmasse | 183.66 |
Reinheit (%) | 98% |