Learn More
Methyltrans-4-Aminocyclohexancarboxylathydrochlorid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427576 5 g 5 Gramm
15437576 250 mg 250 Milligramm
15417576 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15427576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62562.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61367-07-5 | C8H16ClNO2 | 193.671 g/mol
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride is generally used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyltrans-4-Aminocyclohexancarboxylathydrochlorid wird in der pharmazeutischen und chemischen Forschung im Allgemeinen als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61367-07-5
Summenformel C8H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.671
MDL-Nummer MFCD08274538
InChI-Schlüssel NHAYDXCUCXRAMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, cis-methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 4-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, cyclohexanecarboxylic acid, 4-amino-, methyl ester, hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexylcarboxylic acid methyl ester hydrochloride, trans-methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, 4-amino-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 18521575
IUPAC-Name Methyl-4-aminocyclohexan-1-carboxylat;hydrochlorid
SMILES COC(=O)C1CCC(CC1)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 5 g
Formelmasse 193.67
Reinheit (%) 97%