Learn More
Methyltrans-4-Aminocyclohexancarboxylathydrochlorid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041552
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15437576 250 mg 250 Milligramm
15417576 1 g 1 Gramm
15427576 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15437576
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62562.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 61367-07-5 | C8H16ClNO2 | 193.671 g/mol
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride is generally used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyltrans-4-Aminocyclohexancarboxylathydrochlorid wird in der pharmazeutischen und chemischen Forschung im Allgemeinen als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61367-07-5
Summenformel C8H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.671
MDL-Nummer MFCD08274538
InChI-Schlüssel NHAYDXCUCXRAMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, cis-methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 4-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, cyclohexanecarboxylic acid, 4-amino-, methyl ester, hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexylcarboxylic acid methyl ester hydrochloride, trans-methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, 4-amino-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 18521575
IUPAC-Name Methyl-4-aminocyclohexan-1-carboxylat;hydrochlorid
SMILES COC(=O)C1CCC(CC1)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 250 mg
Formelmasse 193.67
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.