Learn More
Methyl-(Triphenylphosphoranyliden)-acetat, 98 %
Artikelnummer. 11995801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11995801 500 g Glasflasche 500 Gramm
10664842 25 g Glasflasche 25 Gramm
10702791 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11995801 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 169565000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2605-67-6 | C₂₁H₁₉O₂P | 334,36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2605-67-6
Summenformel C21H19O2P
Molekulargewicht (g/mol) 334.36
MDL-Nummer MFCD00008455
InChI-Schlüssel NTNUDYROPUKXNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl triphenylphosphoranylidene acetate, carbomethoxymethylene triphenylphosphorane, methyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, methyl ester, methyl triphenylphosphoranylideneacetate, triphenylphosphoranylidene acetic acid methyl ester, triphenyl carbomethoxymethylene phosphorane, methoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, methyl ester
PubChem CID 17453
IUPAC-Name methyl 2-(triphenyl-λ⁵-phosphanylidene)acetate
SMILES COC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
Schmelzpunkt 164.0°C to 169.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 2% max. triphenylphosphine+ triphenylphosphine oxide (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)3P=CHCO2CH3
Menge 500 g
Fieser 01,112; 01,1081; 08,456; 09,426; 10,363; 13,277
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 334.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke