Learn More
Methyl-Vanillat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11411257 5 g 5 Gramm
11421257 25 g 25 Gramm
11431257 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24209.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3943-74-6 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
Methyl vanillate is used to investigate the volatile compounds of heather honeys from Calluna vulgaris and Erica arborea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylvanillat wird zur Untersuchung der flüchtigen Verbindungen von Heidehonig aus Calluna vulgaris und Erica arborea verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3943-74-6
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.175
MDL-Nummer MFCD00008438
InChI-Schlüssel BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx
PubChem CID 19844
ChEBI CHEBI:46477
IUPAC-Name Methyl 4-Hydroxy-3-Methoxybenzoat
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl vanillate
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Siedepunkt 285°C to 287°C
Menge 5 g
Beilstein 1369113
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 99%