Learn More
Brennspiritus (IDA 94), 94 % (v/v), rein, (industrieller Brennspiritus 64 0.P.), Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Spezifikation
Schmelzpunkt | -114°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 78.2°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 2.5 L |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methylated spirit industrial
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl alcohol, Methyl alcohol