Learn More
Methylcyclopentadiensimer, 90 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10031720
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
26472-00-4
C12H16
160.26
MFCD00082297
26472-00-4
C12H16
160.26
MFCD00082297
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methylcyclopentadiene dimer
Schmelzpunkt -51.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 200.0°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4975 to 1.4995
Menge 1 kg
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene and ether
Formelmasse 160.26
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylcyclopentadiene dimer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.