Learn More
Methyle2-amino-4,5-dimethoxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722693
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10722693 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10722693 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01989DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-4, 5-dimethoxybenzoate
CAS 26759-46-6
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H13NO4
MDL-Nummer MFCD00014904
Menge 1 g
Synonym methyl 6-aminoveratrate, methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, methyl 2-amino-4,5-dimethoxy benzoate, 2-amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, 6-aminoveratric acid methyl ester, methyl2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 4,5-dimethoxyanthranilic acid methyl, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-, methyl ester, methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid methyl ester
InChI-Schlüssel QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C=C1N
IUPAC-Name Methyl2-amino-4,5-dimethoxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 211.22
PubChem CID 611144
Formelmasse 211.22
Reinheit (%) 97%