Learn More
Methyl3-Amino-4-Methylthiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 171.22 |
Reinheit (%) | 97% |