Learn More
Methyle3-bromothiophene-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Specifications
Chemischer Name oder Material | Methyle3-bromothiophene-2-carboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 221.07 |
Reinheit (%) | 97% |